Drukuj
izocyjanian fenylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
185353-100G 185353-500G 185353-5G
SIAL185353-100GEA 218 PLN
SIAL185353-100G SIAL185353-500G SIAL185353-5G
izocyjanian fenylu, Sigma-Aldrich®
izocyjanian fenylu
Formuła: C₇H₅NO
Temp. Wrzenia: 165 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –33 °C
Gęstość: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 51 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001994
Numer CAS: 103-71-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-137-6
Jednostka: 2487
ADR: 6.1,I
Klasyfikacja Merck : 12,07449