Drukuj
N,N,N',N'-Tetrametylo-p-fenylenodiamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: N,N,N',N'-Tetrametylo-1,4-fenylenodiamina
T7394-25G T7394-5G
SIALT7394-25GEA 807 PLN
SIALT7394-25G SIALT7394-5G
N,N,N',N'-Tetrametylo-p-fenylenodiamina, Sigma-Aldrich®
N,N,N',N'-Tetrametylo-p-fenylenodiamina
Formuła: C₁₀H₁₆N₂
MW: 164.25 g/mol
Temp. Wrzenia: 260
Temp. topnienia: 48…50 °C
Gęstość: 1.08 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008309
Numer CAS: 100-22-1
Numer WE (dawny EINECS): 202-831-6
Jednostka: 1673
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,09367