Drukuj
N,N,N',N'-Tetrametylo-p-fenylenodiamina for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: N,N,N',N'-Tetrametylo-1,4-fenylenodiamina
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21101.0005 8.21101.0025
8.21101.0005EA 231 PLN
8.21101.0005 8.21101.0025
N,N,N',N'-Tetrametylo-p-fenylenodiamina for synthesis, Sigma-Aldrich®
N,N,N',N'-Tetrametylo-p-fenylenodiamina
Formuła: C₁₀H₁₆N₂
MW: 164.25 g/mol
Temp. Wrzenia: 260
Temp. topnienia: 48…50 °C
Gęstość: 1.08 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008309
Numer CAS: 100-22-1
Numer WE (dawny EINECS): 202-831-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 12,09367
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 48 - 50 °C
Molar Mass 164.24 g/mol
Boiling Point 260 °C
Flash Point 112 °C