N,N,N',N'-Tetrametylo-p-fenylenodiamina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
N,N,N',N'-Tetrametylo-1,4-fenylenodiamina
L00559.09
L00559.18
L00559.09EA
401
PLN
L00559.09
L00559.18
N,N,N',N'-Tetrametylo-p-fenylenodiamina ≥98%
N,N,N',N'-Tetrametylo-p-fenylenodiamina
Purity: 98+%
CAS No.: 100-22-1
Molecular Formula: C10H16N2
Formula Weight: 164.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 48-52°
Boiling Point: 260°
Beilstein Reference: 1564025
Merck Reference: 14,9228
UN No.: 1673
MDL No.: MFCD00008309
Formuła:
C₁₀H₁₆N₂ MW: 164.25 g/mol Temp. Wrzenia: 260 °C Temp. topnienia: 48…52 °C Gęstość: 1.08 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00008309 Numer CAS: 100-22-1 Numer WE (dawny EINECS): 202-831-6 Jednostka: 1673 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 12,09367 |