Drukuj
N,N,N',N'-Tetrametylo-p-fenylenodiamina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: N,N,N',N'-Tetrametylo-1,4-fenylenodiamina
170790050 170790250 170791000
ACRO170790050EA 225 PLN
ACRO170790050 ACRO170790250 ACRO170791000
N,N,N',N'-Tetrametylo-p-fenylenodiamina 98%
N,N,N',N'-Tetrametylo-p-fenylenodiamina
Formuła: C₁₀H₁₆N₂
MW: 164.25 g/mol
Temp. Wrzenia: 260 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 48…52 °C
Temp. Zapłonu: >112 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008309
Numer CAS: 100-22-1
Numer WE (dawny EINECS): 202-831-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,09367
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige to grey to purple to brown Crystals or flakes or granular solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
GC ≥97.5 %