3-(Dimetyloamino)fenol 97
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
N,N-Dimethyl-3-hydroxyaniline, 3-Dimethylaminophenol
B23067.06
B23067.14
B23067.22
B23067.06EA
218
PLN
B23067.06
B23067.14
B23067.22
3-(Dimetyloamino)fenol 97
3-(Dimetyloamino)fenol
Purity: 97+%
CAS No.: 99-07-0
Molecular Formula: C8H11NO
Formula Weight: 137.18
Flash Point: 148°(298°F)
Odour: Pungent
Boiling Point: 267°
Beilstein Reference: 774631
MDL No.: MFCD00002264
Formuła:
C₈H₁₁NO MW: 137.18 g/mol Temp. Wrzenia: 267 °C Temp. topnienia: 80…84 °C Temp. Zapłonu: 148 °C (298 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002264 Numer CAS: 99-07-0 Numer WE (dawny EINECS): 202-727-0 |