Drukuj
3-(Dimetyloamino)fenol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: N,N-Dimethyl-3-hydroxyaniline, 3-Dimethylaminophenol
115860250 115861000 115865000
ACRO115860250EA 340 PLN
ACRO115860250 ACRO115861000 ACRO115865000
3-(Dimetyloamino)fenol 97%
3-(Dimetyloamino)fenol
Formuła: C₈H₁₁NO
MW: 137.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 265
Temp. topnienia: 80…85 °C
Temp. Zapłonu: 148 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002264
Numer CAS: 99-07-0
Numer WE (dawny EINECS): 202-727-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Grey to brown to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
GC Xylene isomers plus Ethylbenzene (Ethylbenzene not to exceed 25%)
Water ≤0.05 % (Coulometric)
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %
Substance darkened by H2SO4 Passes test
Sulfur compounds (as S) ≤0.003 %