Drukuj
4-Amino-N,N-dimetyloanilina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: N,N-Dimetylobenzeno-p-diamina, N,N-Dimetylobenzeno-1,4-diamina
M-Clarity™ quality level = MQ200
193992-100G 193992-500G 193992-5G
SIAL193992-100GEA 536 PLN
SIAL193992-100G SIAL193992-500G SIAL193992-5G
4-Amino-N,N-dimetyloanilina, Sigma-Aldrich®
4-Amino-N,N-dimetyloanilina
Formuła: C₈H₁₂N₂
MW: 136.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 262
Temp. topnienia: 35
Gęstość: 1.09 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 130
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007860
Numer CAS: 99-98-9
Numer WE (dawny EINECS): 202-807-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,33280