4-Amino-N,N-dimetyloanilina 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
N,N-Dimetylobenzeno-p-diamina, N,N-Dimetylobenzeno-1,4-diamina
A15962.0B
A15962.18
A15962.30
A15962.0BEA
4720
PLN
A15962.0B
A15962.18
A15962.30
4-Amino-N,N-dimetyloanilina 96%
4-Amino-N,N-dimetyloanilina
Purity: 96%
CAS No.: 99-98-9
Molecular Formula: C8H12N2
Formula Weight: 136.20
Flash Point: 130°(266°F)
Melting Point: 34-38°
Boiling Point: 262°
Beilstein Reference: 508105
Merck Reference: 14,3254
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007860
Formuła:
C₈H₁₂N₂ MW: 136.2 g/mol Temp. Wrzenia: 262 °C Temp. topnienia: 34…38 °C Gęstość: 1.09 Temp. Zapłonu: 130 °C (266 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007860 Numer CAS: 99-98-9 Numer WE (dawny EINECS): 202-807-5 Jednostka: 2811 ADR: 6.1 II Klasyfikacja Merck : 13,33280 |