Drukuj
N,N-Dimetyloanilina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
515124-100ML 515124-1L 515124-2L 515124-4L
SIAL515124-100MLEA 156 PLN
SIAL515124-100ML SIAL515124-1L SIAL515124-2L SIAL515124-4L
N,N-Dimetyloanilina, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimetyloanilina
Formuła: C₈H₁₁N
Temp. Wrzenia: 194 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,9559 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 62 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008304
Numer CAS: 121-69-7
Numer WE (dawny EINECS): 204-493-5
Jednostka: 2253
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,03261