Azobenzen ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A10425.14
A10425.22
A10425.36
A10425.14EA
439
PLN
A10425.14
A10425.22
A10425.36
Azobenzen ≥97%
Azobenzen
Purity: 97+%
CAS No.: 103-33-3
Molecular Formula: C12H10N2
Formula Weight: 182.23
Melting Point: 65-69°
Boiling Point: 293°
Merck Reference: 14,917
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003022
Formuła:
C₁₂H₁₀N₂ Temp. Wrzenia: 293 °C Temp. topnienia: 65…69 °C Gęstość: 1,203 Temp. Zapłonu: 140 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003022 Numer CAS: 103-33-3 Numer WE (dawny EINECS): 203-102-5 Jednostka: 3077 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 14,917 |