Drukuj
Chlorek 4-jodobenzenosulfonylu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
207290050 207290250
ACRO207290050EA 240 PLN
ACRO207290050 ACRO207290250
Chlorek 4-jodobenzenosulfonylu 97%
Chlorek 4-jodobenzenosulfonylu
Formuła: C₆H₄ClIO₂S
Temp. topnienia: 80…84 °C
Numer MDL: MFCD00007441
Numer CAS: 98-61-3
Numer WE (dawny EINECS): 202-686-9
Jednostka: 1759
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige to orange Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 80 to 84 °C
Titration Argentometric ≥96.0 % (ex Cl)
GC ≥96.0 %