Drukuj
4-Jodofenol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
I10201-10G I10201-25G
SIALI10201-10GEA 219 PLN
SIALI10201-10G SIALI10201-25G
4-Jodofenol, Sigma-Aldrich®
4-Jodofenol
Formuła: C₆H₅IO
Temp. Wrzenia: 287 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 92…93 °C
Gęstość: 2,13 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002327
Numer CAS: 540-38-5
Numer WE (dawny EINECS): 208-745-5
Jednostka: 3261
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,05058