Drukuj
2-Jodofenol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
281409-25G 281409-5G
SIAL281409-25GEA 404 PLN
SIAL281409-25G SIAL281409-5G
2-Jodofenol, Sigma-Aldrich®
2-Jodofenol
Formuła: C₆H₅IO
Temp. Wrzenia: 186…187 °C (213 hPa)
Temp. topnienia: 39…42 °C
Gęstość: 1,8757 g/cm³ (80 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013963
Numer CAS: 533-58-4
Numer WE (dawny EINECS): 208-569-9
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,05057