Drukuj
3-Jodoanizol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 3-iodoanisole
M-Clarity™ quality level = MQ100
242691-100G 242691-25G 242691-5G
SIAL242691-100GEA 1260 PLN
SIAL242691-100G SIAL242691-25G SIAL242691-5G
3-Jodoanizol, Sigma-Aldrich®
3-Jodoanizol
Formuła: C₇H₇IO
Temp. Wrzenia: 245 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,765 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00001048
Numer CAS: 766-85-8
Numer WE (dawny EINECS): 212-173-1