Drukuj
2-Jodoanizol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 1-Iodo-2-methoxybenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
252786-100G 252786-25G
SIAL252786-100GEA 624 PLN
SIAL252786-100G SIAL252786-25G
2-Jodoanizol, Sigma-Aldrich®
2-Jodoanizol
Formuła: C₇H₇IO
Temp. Wrzenia: 238 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,445 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001039
Numer CAS: 529-28-2
Numer WE (dawny EINECS): 208-456-4
Klasyfikacja Merck : 13,05050