4-Iodophenetole ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
4-Iodophenyl ethyl ether, 1-Ethoxy-4-iodobenzene, 1-Iodo-4-ethoxybenzene
B21644.14
B21644.06
B21644.14EA
2140
PLN
B21644.14
B21644.06
4-Iodophenetole ≥97%
4-Iodophenetole
Purity: 97%
CAS No.: 699-08-1
Molecular Formula: C8H9IO
Formula Weight: 248.06
Flash Point:
Formuła:
C₈H₉IO Temp. Wrzenia: 133…134 °C (19 mmHg) Temp. topnienia: 26…29 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00061124 Numer CAS: 699-08-1 |