1-Jodo-2,4-dinitrobenzen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2,4-Dinitroiodobenzene, 1,3-Dinitro-4-iodobenzene
B23659.06
B23659.14
B23659.06EA
515
PLN
B23659.06
B23659.14
1-Jodo-2,4-dinitrobenzen ≥98%
1-Jodo-2,4-dinitrobenzen
Purity: 98%
CAS No.: 709-49-9
Molecular Formula: C6H3IN2O4
Formula Weight: 294.01
Melting Point: 87-90°
Beilstein Reference: 1113584
Formuła:
C₆H₃IN₂O₄ Temp. topnienia: 87…90 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039738 Numer CAS: 709-49-9 Numer WE (dawny EINECS): 211-908-3 |