4-Jodo-3-nitroanizol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Iodo-4-methoxy-2-nitrobenzene
L11714.06
L11714.14
L11714.06EA
562
PLN
L11714.06
L11714.14
4-Jodo-3-nitroanizol ≥98%
4-Jodo-3-nitroanizol
Purity: 98+%
CAS No.: 58755-70-7
Molecular Formula: C7H6INO3
Formula Weight: 279.04
Melting Point: 60-63°
Beilstein Reference: 2365592
Formuła:
C₇H₆INO₃ Temp. topnienia: 60…63 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00024195 Numer CAS: 58755-70-7 |