Drukuj
3-Iodo-4-nitroanisole 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Iodo-4-methoxy-1-nitrobenzene
326320050 326320250
ACRO326320050EA 467 PLN
ACRO326320050 ACRO326320250
3-Iodo-4-nitroanisole 97%
3-Iodo-4-nitroanisole
Formuła: C₇H₆INO₃
MW: 279.03 g/mol
Temp. topnienia: 68…73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01320682
Numer CAS: 214279-40-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to orange-brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 73 °C
GC ≥96.0 %