4-Iodophenyl isothiocyanate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1-Iodo-4-isothiocyanatobenzene, 4-Iodophenylisothiocyanate
L12583.09
L12583.04
L12583.09EA
965
PLN
L12583.09
L12583.04
4-Iodophenyl isothiocyanate ≥97%
4-Iodophenyl isothiocyanate
Purity: 97%
CAS No.: 2059-76-9
Molecular Formula: C7H4INS
Formula Weight: 261.09
Odour: Pungent
Melting Point: 74-78°
Beilstein Reference: 2412143
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00041091
Formuła:
C₇H₄INS MW: 261.09 g/mol Temp. Wrzenia: 296 Temp. topnienia: 74…78 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041091 Numer CAS: 2059-76-9 Jednostka: 2923 ADR: 8 III |