Drukuj
Kwas 2-jodobenzoesowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
I7675-100G I7675-25G
SIALI7675-100GEA 332 PLN
SIALI7675-100G SIALI7675-25G
Kwas 2-jodobenzoesowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 2-jodobenzoesowy
Formuła: C₇H₅IO₂
Temp. Wrzenia: 314 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 159…160 °C
Gęstość: 2,25 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002419
Numer CAS: 88-67-5
Numer WE (dawny EINECS): 201-850-7
Klasyfikacja Merck : 13,05052