Drukuj
4-Jodobenzoesan metylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 4-Iodobenzoic acid methyl ester, Methyl 4-iodobenzoate
M-Clarity™ quality level = MQ100
679100-25G 679100-5G
SIAL679100-25GEA 471 PLN
SIAL679100-25G SIAL679100-5G
4-Jodobenzoesan metylu, Sigma-Aldrich®
4-Jodobenzoesan metylu
Formuła: C₈H₇IO₂
MW: 262.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 276
Temp. topnienia: 112
Gęstość: 2.02 g/cm³ (10 °C)
Numer MDL: MFCD00016353
Numer CAS: 619-44-3
Numer WE (dawny EINECS): 210-597-1