4-Jodobenzoesan metylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Iodobenzoic acid methyl ester, Methyl 4-iodobenzoate
A19342.09
A19342.18
A19342.30
A19342.09EA
336
PLN
A19342.09
A19342.18
A19342.30
4-Jodobenzoesan metylu ≥98%
4-Jodobenzoesan metylu
Purity: 98%
CAS No.: 619-44-3
Molecular Formula: C8H7IO2
Formula Weight: 262.05
Melting Point: 114-116°
MDL No.: MFCD00016353
Formuła:
C₈H₇IO₂ MW: 262.05 g/mol Temp. Wrzenia: 276 Temp. topnienia: 114…116 °C Gęstość: 2.02 g/cm³ (10 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016353 Numer CAS: 619-44-3 Numer WE (dawny EINECS): 210-597-1 |