Drukuj
4-Jodobenzoesan metylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 4-Iodobenzoic acid methyl ester, Methyl 4-iodobenzoate
414460250 414461000 414460050
ACRO414460250EA 488 PLN
ACRO414460250 ACRO414461000 ACRO414460050
4-Jodobenzoesan metylu 98%
4-Jodobenzoesan metylu
Formuła: C₈H₇IO₂
MW: 262.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 276
Temp. topnienia: 113…117 °C
Gęstość: 2.02
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016353
Numer CAS: 619-44-3
Numer WE (dawny EINECS): 210-597-1
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige to light orange Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 117 °C
GC ≥97.5 %