4-Jodobenzoesan etylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Ethyl 4-iodobenzoate, 4-Iodobenzoic acid ethyl ester
A14570.09
A14570.18
A14570.30
A14570.09EA
390
PLN
A14570.09
A14570.18
A14570.30
4-Jodobenzoesan etylu ≥98%
4-Jodobenzoesan etylu
Purity: 98%
CAS No.: 51934-41-9
Molecular Formula: C9H9IO2
Formula Weight: 276.08
Flash Point:
Formuła:
C₉H₉IO₂ MW: 276.07 g/mol Temp. Wrzenia: 283 °C Gęstość: 1.660 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00017344 Numer CAS: 51934-41-9 Numer WE (dawny EINECS): 429-550-3 |