2-Jodobenzoesan metylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Methyl 2-iodobenzoate, 2-Iodobenzoic acid methyl ester
A13204.09
A13204.18
A13204.09EA
216
PLN
A13204.09
A13204.18
2-Jodobenzoesan metylu ≥98%
2-Jodobenzoesan metylu
Purity: 98%
CAS No.: 610-97-9
Molecular Formula: C8H7IO2
Formula Weight: 262.05
Flash Point:
Formuła:
C₈H₇IO₂ MW: 262.05 g/mol Temp. Wrzenia: 274 °C Gęstość: 1.730 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016351 Numer CAS: 610-97-9 Numer WE (dawny EINECS): 210-243-6 |