Drukuj
2-Jodobenzoesan metylu 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 2-iodobenzoate, 2-Iodobenzoic acid methyl ester
249830250 249831000
ACRO249830250EA 394 PLN
ACRO249830250 ACRO249831000
2-Jodobenzoesan metylu 99+%
2-Jodobenzoesan metylu
Formuła: C₈H₇IO₂
MW: 262.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 272…274 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1.73 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016351
Numer CAS: 610-97-9
Numer WE (dawny EINECS): 210-243-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6020 to 1.6060 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %