Ethyl 2-iodobenzoate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Ethyl 2-iodobenzoate, 2-Iodobenzoic acid ethyl ester
L07650.14
L07650.06
L07650.14EA
1200
PLN
L07650.14
L07650.06
Ethyl 2-iodobenzoate ≥98%
Ethyl-2-iodobenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 1829-28-3
Molecular Formula: C9H9IO2
Formula Weight: 276.08
Refractive Index: 1.5840
Boiling Point: 163-165°/23mm
MDL No.: MFCD00051796
Formuła:
C₉H₉IO₂ MW: 276.07 g/mol Temp. Wrzenia: 163…165 °C (23 mmHg) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051796 Numer CAS: 1829-28-3 |