Chlorek 4-jodobenzoilu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B25388.06
B25388.14
B25388.22
B25388.06EA
328
PLN
B25388.06
B25388.14
B25388.22
Chlorek 4-jodobenzoilu ≥98%
Chlorek 4-jodobenzoilu
Purity: 98%
CAS No.: 1711-02-0
Molecular Formula: C7H4ClIO
Formula Weight: 266.47
Flash Point:
Formuła:
C₇H₄ClIO Temp. Wrzenia: 120…121 °C (1 mmHg) Temp. topnienia: 61…65 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001058 Numer CAS: 1711-02-0 Numer WE (dawny EINECS): 216-974-7 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |