Drukuj
Chlorek 4-jodobenzoilu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
412390250 412390050
ACRO412390250EA 843 PLN
ACRO412390250 ACRO412390050
Chlorek 4-jodobenzoilu 98%
Chlorek 4-jodobenzoilu
Formuła: C₇H₄ClIO
Temp. Wrzenia: 100 °C (0,7 mmHg)
Temp. topnienia: 62…66 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001058
Numer CAS: 1711-02-0
Numer WE (dawny EINECS): 216-974-7
Jednostka: 3261
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to beige to light brown Crystalline powder and/or chunks or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 66 °C
GC ≥97.5 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Peroxides ≤0.002 % (as H2O2)