Drukuj
4-Jodobenzonitryl, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: p-Iodobenzonitrile
M-Clarity™ quality level = MQ100
579157-10G 579157-1G
SIAL579157-10GEA 543 PLN
SIAL579157-10G SIAL579157-1G
4-Jodobenzonitryl, Sigma-Aldrich®
4-Jodobenzonitryl
Formuła: C₇H₄IN
Temp. Wrzenia: 285 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 125…128 °C
Numer MDL: MFCD00051310
Numer CAS: 3058-39-7
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III