Drukuj
3-Jodobenzonitryl, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL529036-1GEA 120 PLN
SIAL529036-1G SIAL529036-10G
3-Jodobenzonitryl, Sigma-Aldrich®
3-Jodobenzonitryl
Formuła: C₇H₄IN
MW: 229,02 g/mol
Numer MDL: MFCD00079762
Numer CAS: 69113-59-3
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III