Drukuj
jodobenzen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
I7632-100G-A I7632-500G-A I7632-5G-A
SIALI7632-100G-AEA 386 PLN
SIALI7632-100G-A SIALI7632-500G-A SIALI7632-5G-A
jodobenzen, Sigma-Aldrich®
jodobenzen
Formuła: C₆H₅I
Temp. Wrzenia: 188 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –30 °C
Gęstość: 1,838 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 74 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001029
Numer CAS: 591-50-4
Numer WE (dawny EINECS): 209-719-6
Klasyfikacja Merck : 13,05051