Drukuj
1,4-Dijodobenzen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
193526-10G 193526-50G
SIAL193526-10GEA 272 PLN
SIAL193526-10G SIAL193526-50G
1,4-Dijodobenzen, Sigma-Aldrich®
1,4-Dijodobenzen
Formuła: C₆H₄I₂
Temp. Wrzenia: 285 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 126…127 °C
Gęstość: 2,88 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001054
Numer CAS: 624-38-4
Numer WE (dawny EINECS): 210-842-2