Drukuj
1,2-Dijodobenzen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
238112-10G 238112-1G
SIAL238112-10GEA 1020 PLN
SIAL238112-10G SIAL238112-1G
1,2-Dijodobenzen, Sigma-Aldrich®
1,2-Dijodobenzen
Formuła: C₆H₄I₂
Temp. Wrzenia: 285 °C (1013 hPa)
Gęstość: 2,76 g/cm³ (0 °C)
Numer MDL: MFCD00001038
Numer CAS: 615-42-9
Numer WE (dawny EINECS): 210-425-5