Drukuj
Chlorek pentafluorobenzenosulfonylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
103764-25G 103764-5G
SIAL103764-25GEA 696 PLN
SIAL103764-25G SIAL103764-5G
Chlorek pentafluorobenzenosulfonylu, Sigma-Aldrich®
Chlorek pentafluorobenzenosulfonylu
Formuła: C₆ClF₅O₂S
Temp. Wrzenia: 210 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,79 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00007427
Numer CAS: 832-53-1
Numer WE (dawny EINECS): 212-620-0
Jednostka: 3265
ADR: 8,II