Chlorek pentafluorobenzenosulfonylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzenesulphonyl chloride, Pentafluorobenzene-1-sulphonyl chloride
A17676.03
A17676.06
A17676.14
A17676.03EA
197
PLN
A17676.03
A17676.06
A17676.14
Chlorek pentafluorobenzenosulfonylu ≥98%
Chlorek pentafluorobenzenosulfonylu
Purity: 98+%
CAS No.: 832-53-1
Molecular Formula: C6ClF5O2S
Formula Weight: 266.57
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.4790
Boiling Point: 210-211°
Beilstein Reference: 2142325
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00007427
Formuła:
C₆ClF₅O₂S Temp. Wrzenia: 210…211 °C Gęstość: 1,796 Temp. Zapłonu: 90 °C (194 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007427 Numer CAS: 832-53-1 Numer WE (dawny EINECS): 212-620-0 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |