Drukuj
Chlorek pentafluorobenzenosulfonylu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
147110250 147110050
ACRO147110250EA 1280 PLN
ACRO147110250 ACRO147110050
Chlorek pentafluorobenzenosulfonylu 99%
Chlorek pentafluorobenzenosulfonylu
Formuła: C₆ClF₅O₂S
Temp. Wrzenia: 211 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,796 g/cm³
Temp. Zapłonu: 90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007427
Numer CAS: 832-53-1
Numer WE (dawny EINECS): 212-620-0
Jednostka: 3265
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4780 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %