Drukuj
Chlorek 4-fluorobenzenosulfonylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 4-Fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
F6206-100G F6206-25G F6206-5G
SIALF6206-100GEA 876 PLN
SIALF6206-100G SIALF6206-25G SIALF6206-5G
Chlorek 4-fluorobenzenosulfonylu, Sigma-Aldrich®
Chlorek 4-fluorobenzenosulfonylu
Formuła: C₆H₄ClFO₂S
Temp. Wrzenia: 263 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 36 °C
Numer MDL: MFCD00007438
Numer CAS: 349-88-2
Numer WE (dawny EINECS): 206-493-0
Jednostka: 3261
ADR: 8,II