Chlorek 4-fluorobenzenosulfonylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
L07299.14
L07299.22
L07299.14EA
536
PLN
L07299.14
L07299.22
Chlorek 4-fluorobenzenosulfonylu ≥98%
Chlorek 4-fluorobenzenosulfonylu
Purity: 98%
CAS No.: 349-88-2
Molecular Formula: C6H4ClFO2S
Formula Weight: 194.61
Flash Point:
Formuła:
C₆H₄ClFO₂S Temp. Wrzenia: 86…87 °C (1 mmHg) Temp. topnienia: 35…38 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007438 Numer CAS: 349-88-2 Numer WE (dawny EINECS): 206-493-0 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |