Drukuj
Chlorek 4-fluorobenzenosulfonylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
119350250 119351000
ACRO119350250EA 291 PLN
ACRO119350250 ACRO119351000
Chlorek 4-fluorobenzenosulfonylu 98%
Chlorek 4-fluorobenzenosulfonylu
Formuła: C₆H₄ClFO₂S
Temp. Wrzenia: 95…96 °C (2 mmHg)
Temp. topnienia: 29…34 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007438
Numer CAS: 349-88-2
Numer WE (dawny EINECS): 206-493-0
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light brown Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 % (ex Cl)
GC ≥98.5 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %