Drukuj
Chlorek 3-Fluorobenzenosulfonylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
A13140.03 A13140.06
A13140.03EA 240 PLN
A13140.03 A13140.06
Chlorek 3-Fluorobenzenosulfonylu ≥98%
Chlorek 3-Fluorobenzenosulfonylu
Purity: 98% CAS No.: 701-27-9 Molecular Formula: C6H4ClFO2S Formula Weight: 194.61 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5290 Melting Point: 7° Boiling Point: 231-232° Beilstein Reference: 2091631 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00042286
Formuła: C₆H₄ClFO₂S
Temp. Wrzenia: 231…232 °C
Temp. topnienia: 7 °C
Gęstość: 1,463
Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042286
Numer CAS: 701-27-9
Jednostka: 3265
ADR: 8,II