3,4-Difluorobenzenesulphonyl chloride ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3,4-Difluorobenzene-1-sulphonyl chloride
L17816.03
L17816.06
L17816.03EA
333
PLN
L17816.03
L17816.06
3,4-Difluorobenzenesulphonyl chloride ≥97%
3,4-Difluorobenzenesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 145758-05-0
Molecular Formula: C6H3ClF2O2S
Formula Weight: 212.60
Refractive Index: 1.5140
Boiling Point: 105°/15mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00153120
Formuła:
C₆H₃ClF₂O₂S Temp. Wrzenia: 105 °C (15 mmHg) Gęstość: 1,586 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00153120 Numer CAS: 145758-05-0 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |