2-Fluorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
A14181.03
A14181.06
A14181.14
A14181.03EA
212
PLN
A14181.03
A14181.06
A14181.14
2-Fluorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
2-Fluorobenzenesulphonyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 2905-21-7
Molecular Formula: C6H4ClFO2S
Formula Weight: 194.61
Flash Point:
Formuła:
C₆H₄ClFO₂S MW: 194.61 g/mol Temp. Wrzenia: 246…247 °C Temp. topnienia: 27…32 °C Gęstość: 1.470 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00042285 Numer CAS: 2905-21-7 Jednostka: 3261 ADR: 8 II |