Drukuj
2-Fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
375780010 375780050
ACRO375780010EA 162 PLN
ACRO375780010 ACRO375780050
2-Fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
2-Fluorobenzenesulphonyl chloride
Formuła: C₆H₄ClFO₂S
MW: 194.61 g/mol
Temp. Wrzenia: 140…142 °C (12 mmHg)
Temp. topnienia: 26 °C
Gęstość: 1.47
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042285
Numer CAS: 2905-21-7
Jednostka: 3261
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5350 to 1.5390 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥96.0 % (ex Cl)