Chlorek 2,6-Difluorobenzenosulfonylu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2,6-Difluorobenzene-1-sulphonyl chloride
A13595.03
A13595.06
A13595.14
A13595.03EA
496
PLN
A13595.03
A13595.06
A13595.14
Chlorek 2,6-Difluorobenzenosulfonylu ≥97%
Chlorek 2,6-Difluorobenzenosulfonylu
Purity: 97%
CAS No.: 60230-36-6
Molecular Formula: C6H3ClF2O2S
Formula Weight: 212.60
Flash Point:
Formuła:
C₆H₃ClF₂O₂S Temp. Wrzenia: 127…130 °C (6,5 mmHg) Gęstość: 1,568 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00085004 Numer CAS: 60230-36-6 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |