2,4-Difluorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2,4-Difluorobenzene-1-sulphonyl chloride
A14639.06
A14639.14
A14639.22
A14639.06EA
495
PLN
A14639.06
A14639.14
A14639.22
2,4-Difluorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
2,4-Difluorobenzenesulphonyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 13918-92-8
Molecular Formula: C6H3ClF2O2S
Formula Weight: 212.60
Flash Point:
Formuła:
C₆H₃ClF₂O₂S MW: 212.6 g/mol Temp. Wrzenia: 236…237 °C Gęstość: 1.581 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00042481 Numer CAS: 13918-92-8 Jednostka: 3265 ADR: 8 II |