2,4-Difluorobenzenesulphonyl chloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2,4-Difluorobenzene-1-sulphonyl chloride
357490010
357490050
357490250
ACRO357490010EA
121
PLN
ACRO357490010
ACRO357490050
ACRO357490250
2,4-Difluorobenzenesulphonyl chloride 98%
2,4-Difluorobenzenesulphonyl chloride
Formuła:
C₆H₃ClF₂O₂S Temp. Wrzenia: 101…102 °C (1 mmHg) Gęstość: 1,581 g/cm³ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00042481 Numer CAS: 13918-92-8 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5165 to 1.5185 (20°C, 589 nm) |
Titration Argentometric | ≥97.5 % (ex Cl) |