Pentafluorotiofenol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2,3,4,5,6-Pentafluorothiophenol, Pentafluorophenyl mercaptan, Pentafluorobenzenethiol, Mercaptopentafluorobenzene
B22323.06
B22323.14
B22323.22
B22323.06EA
700
PLN
B22323.06
B22323.14
B22323.22
Pentafluorotiofenol ≥97%
Pentafluorotiofenol
Purity: 97%
CAS No.: 771-62-0
Molecular Formula: C6HF5S
Formula Weight: 200.13
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.4650
Odour: Stench
Melting Point: -24°
Boiling Point: 143°
Beilstein Reference: 1876292
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00004828
Formuła:
C₆HF₅S Temp. Wrzenia: 143 °C Temp. topnienia: –24 °C Gęstość: 1,572 Temp. Zapłonu: 51 °C (123 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004828 Numer CAS: 771-62-0 Numer WE (dawny EINECS): 212-236-3 Jednostka: 2920 ADR: 8,II |